Få mere at vide
Uvex™ 127 Herre bomuldsbukser
Artikelnummer. 15392333 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
48
50
52
54
62
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15392333 50
15382333 48
15302343 52
15312343 54
15352343 62
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15392333 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8877508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 DKK
    212.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.13 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Herrebukser er lavet af 100 % bomuld og har 7 bæltestropper rundt om taljen med 4 lommer i alt til praktisk opbevaring.
  • Herrebukser lavet af 100% bomuld
  • Taljen har 7 bæltestropper og en knaplukning
  • To sidelommer med vinkeladgang og ekstra dunpung
  • En hoftelomme med synlig knaplukning
  • En tommestoklomme i højre side
  • Faldet skridtsøm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 50
Køn Mænds
Produkttype Bukser til generelle formål
Materiale Bomuld
Farve Hvid
Ankel stil Lige
Sømtype Tapet
Antal lommer 4
Lukketype Knap