Få mere at vide
Uvex™ 127 Herre bomuldsbukser
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
48
50
52
54
62
Beskrivelse
- Herrebukser lavet af 100% bomuld
- Taljen har 7 bæltestropper og en knaplukning
- To sidelommer med vinkeladgang og ekstra dunpung
- En hoftelomme med synlig knaplukning
- En tommestoklomme i højre side
- Faldet skridtsøm
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 62 |
| Køn | Mænds |
| Produkttype | Bukser til generelle formål |
| Materiale | Bomuld |
| Farve | Hvid |
| Ankel stil | Lige |
| Sømtype | Tapet |
| Antal lommer | 4 |
| Lukketype | Knap |