Få mere at vide
HUBER Ministat 125 Kølevarmebadscirkulator
Artikelnummer. 13341399
Spænding:
220/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13341399
Brand: HUBER 2014.0011.01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De mindste kølecirkulatorer i verden, som kan placeres i et stinkskab eller inde i tekniske anlæg. Ministater er små, men giver tilstrækkelig effekt til kontrol af fotometre, refraktometre, viskosimetre, destillationsapparater, reaktionsbeholdere, minianlæg.
Lille og kraftfuld
  • Lille fodaftryk; kan placeres i et laboratoriesinkskab eller teknisk anlæg
  • Temperaturkontrol af fotometre, refraktometre, viskosimeter, destillationsapparater, reaktionsbeholdere og minianlæg
  • Badeåbning gør det muligt at termoregulere objekter direkte i et 2,75L termostatbad
  • Kraftig pumpe med kontrolleret omdrejningstal sikrer optimal cirkulation
  • Maksimalt tryk kan reguleres for at beskytte følsomme apparater mod brud
  • Analoge forbindelser muliggør integration i anlægs- og processtyringssystemer
Pilot ONE controller
  • Professionelt niveau med komfortabel navigation og stik& Legeteknologi
  • Strålende 5,7 tommer TFT-touchskærm i farver med grafiske funktioner
  • Vigtige driftsparametre og temperaturer vises pænt
  • Favoritmenu, et-klik-betjening og integreret ordliste for nem betjening
  • Integreret USB og Ethernet-porte tillader forbindelse til en pc eller netværk
  • Programmør med kalender- og urfunktioner
Yderligere funktioner
  • Beskyttelse mod overtemperatur og lavt niveau
  • Sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876); beskyttelsesklasse IP20
  • 5-punkts kalibrering
  • Pt100 sensortilslutning
  • Pumpetilslutning: M16x1 AG han
  • Naturligt R290 kølemiddel
Tekniske data
Controller type Pilot en
Kølekapacitet 100 °C ved 0,3 kW, 20 °C ved 0,3 kW, 0 °C ved 0,21 kW, -10 °C (ved 0,15 kW)
Pumpetype Cirkulation
Temperaturområde -25 °C til +150 °C
Vise Farve TFT
Funktioner TFT berøringsskærm, E-grade funktion, integreret programmør, USB-inferans, Ethernet-inferans, RS232-inferans, Plug and Play-kontrolteknologi, kompatibel med spycontrol, nem betjeningskoncept, beskyttelse sikkerhedsfunktion, naturligt kølemiddel
Varmekapacitet 0.9 - 1 kW
Model- Minister 125
Pumpekapacitet Trykpumpe: 22 L/min; 0,7 bar
Sugepumpe: 16 L/min; 0,4 bar
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
garanti 3 år for aftagelige (Plug & Play) elektroniske regulatorer, 2 år for koslash;lekomponenter, 1 år for mekaniske og elektriske komponenter
Bredde (metrisk) 225 mm
Højde (metrisk) 429 mm
Vægt (metrisk) 25 kg
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz