Få mere at vide
Invitrogen™ 123 tæller eBeads™ At tælle perler
Artikelnummer. 15526296
Skift visning
Mængde:
100 tests
Pakningsstørrelse:
100 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15526296 100 tests 100 tests
1 options
Indeholder natriumazid
Artikelnummer. 15526296 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 01123442
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder natriumazid
Beregnet til brug ved absolut tælling af celler eller andre partikler ved flowcytometri. 123 tæller eBeads er 7 μm mikropartikler, der indeholder indkapslede farvestoffer, der er kompatible med blå (488 nm) og violette (405 nm) excitationskilder og udsender fluorescens mellem ca. 500 nm og 750 nm.
  • Leveres i en kendt koncentration i 0,05 % Tween-20 med 2 mM natriumazid
  • 10 ml vandig suspension
  • Opsamling af omhyggeligt suspenderede og afmålte mængder af celle:perle-blandinger på et flowcytometer gør den forholdsmæssige optælling af celler mulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Antal prøver 100 tests
Mængde 100 tests
Produktlinje eBeads
Produkttype Celletællingsperle