Få mere at vide
Watson-Marlow Pumps 120-serie drev med pumpehoved
Artikelnummer. p-200000118
Motorhastighed:
0,1 til 100 omdr./min.
0,1 til 200 rpm
0,1 til 32 rpm
10 omdr./min.
17 omdr./min.
220 omdr./min.
31 omdr./min.
52 omdr./min.
Pumpehoved:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Model-:
120F
120S
120U
Artikelnummer. 17853084
Brand: Watson-Marlow Pumps 010.6111.DA0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
100-seriens pumper er små og stabelbare, hvilket sparer værdifuld plads i renrums-, LAF- og biosikkerhedskabinetter, der er i stand til flowhastigheder på op til 190 ml/min.
101-seriens pumper er små og stabelbare laboratoriepumper til håndtering af værdifulde og sarte væsker uden forurening. Spar værdifuld plads i renrum, LAF og biosikkerhedsskabe.
  • 100-serien er en ideel pumpe til at maksimere udbyttet i fermenterings- og cellekulturapplikationer.
  • Ultra-kompakt og stabelbar til flere foderstoffer såsom pH-kontrol, antiskum, næringsstof og buffertilsætning, 120 tilbyder den ideelle kombination af størrelse og teknologi til at optimere din proces.
  • 100-seriens pumpe er velegnet til engangssystemer.
  • Fejlfrit rørskift tager kun få sekunder.
  • Biofarmaceutiske processer kræver nøjagtig og gentagelig pumpning, der er nem at validere.
  • Med et hastighedsområde på 2.000:1 leverer 100-seriens pumpe den fleksibilitet og renhed, der er så afgørende for lægemiddelforsøg.
  • En tastaturlås sikrer dine pumpeparametre for ensartet og gentagelig præstation .
Muligheder for pumpehoved, der er tilgængelige som standard (andre tilgængelige på forespørgsel):
  • 120R pumpehoved med to rullere med én kanal til kontinuerlig slange
  • 114DV flip-top enkeltkanals pumpehoved til kontinuerlig slange
  • 400D1 enkeltkanals pumpehoved til kontinuerlig slange
  • 400DM2 dobbeltkanals pumpehoved til manifoldslange
  • 400DM3 tre-kanals pumpehoved til manifoldslange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontroltype Analog
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP31
Flowhastighed 0,002 til 190 ml/min.
Maksimalt tryk 30 psi
Motorhastighed 10 omdr./min.
Model- 120F
Pumpehoved 114DV
Spænding 90/264 V