Få mere at vide
Watson-Marlow Pumps 120-serie drev med pumpehoved
Artikelnummer. 17853084
Skift visning
Motorhastighed:
0,1 til 100 omdr./min.
0,1 til 200 rpm
0,1 til 32 rpm
10 omdr./min.
17 omdr./min.
220 omdr./min.
31 omdr./min.
52 omdr./min.
Pumpehoved:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Model-:
120F
120S
120U
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Motorhastighed Pumpehoved Model-
17853084 10 omdr./min. 114DV 120F
17843084 10 omdr./min. 102R 120F
17873084 17 omdr./min. 114DV 120F
17833084 17 omdr./min. 102R 120F
17863084 31 omdr./min. 114DV 120F
17853074 31 omdr./min. 102R 120F
17813094 52 omdr./min. 114DV 120F
17893084 220 omdr./min. 114DV 120F
17803094 0,1 til 32 rpm 102R 120S
16683742 0,1 til 200 rpm 400D1 120U
16874356 0,1 til 100 omdr./min. 400DM2 120U
17883084 0,1 til 100 omdr./min. 400DM3 120U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17853084 Leverandør Watson-Marlow Pumps Leverandørnr. 010.6111.DA0
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
100-seriens pumper er små og stabelbare, hvilket sparer værdifuld plads i renrums-, LAF- og biosikkerhedskabinetter, der er i stand til flowhastigheder på op til 190 ml/min.
101-seriens pumper er små og stabelbare laboratoriepumper til håndtering af værdifulde og sarte væsker uden forurening. Spar værdifuld plads i renrum, LAF og biosikkerhedsskabe.
  • 100-serien er en ideel pumpe til at maksimere udbyttet i fermenterings- og cellekulturapplikationer.
  • Ultra-kompakt og stabelbar til flere foderstoffer såsom pH-kontrol, antiskum, næringsstof og buffertilsætning, 120 tilbyder den ideelle kombination af størrelse og teknologi til at optimere din proces.
  • 100-seriens pumpe er velegnet til engangssystemer.
  • Fejlfrit rørskift tager kun få sekunder.
  • Biofarmaceutiske processer kræver nøjagtig og gentagelig pumpning, der er nem at validere.
  • Med et hastighedsområde på 2.000:1 leverer 100-seriens pumpe den fleksibilitet og renhed, der er så afgørende for lægemiddelforsøg.
  • En tastaturlås sikrer dine pumpeparametre for ensartet og gentagelig præstation .
Muligheder for pumpehoved, der er tilgængelige som standard (andre tilgængelige på forespørgsel):
  • 120R pumpehoved med to rullere med én kanal til kontinuerlig slange
  • 114DV flip-top enkeltkanals pumpehoved til kontinuerlig slange
  • 400D1 enkeltkanals pumpehoved til kontinuerlig slange
  • 400DM2 dobbeltkanals pumpehoved til manifoldslange
  • 400DM3 tre-kanals pumpehoved til manifoldslange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontroltype Analog
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP31
Flowhastighed 0,002 til 190 ml/min.
Maksimalt tryk 30 psi
Motorhastighed 10 omdr./min.
Model- 120F
Pumpehoved 114DV
Spænding 90/264 V