Få mere at vide
Watson-Marlow Pumps 120-serie drev med pumpehoved
Beschreibung
101-seriens pumper er små og stabelbare laboratoriepumper til håndtering af værdifulde og sarte væsker uden forurening. Spar værdifuld plads i renrum, LAF og biosikkerhedsskabe.
- 100-serien er en ideel pumpe til at maksimere udbyttet i fermenterings- og cellekulturapplikationer.
- Ultra-kompakt og stabelbar til flere foderstoffer såsom pH-kontrol, antiskum, næringsstof og buffertilsætning, 120 tilbyder den ideelle kombination af størrelse og teknologi til at optimere din proces.
- 100-seriens pumpe er velegnet til engangssystemer.
- Fejlfrit rørskift tager kun få sekunder.
- Biofarmaceutiske processer kræver nøjagtig og gentagelig pumpning, der er nem at validere.
- Med et hastighedsområde på 2.000:1 leverer 100-seriens pumpe den fleksibilitet og renhed, der er så afgørende for lægemiddelforsøg.
- En tastaturlås sikrer dine pumpeparametre for ensartet og gentagelig præstation .
- 120R pumpehoved med to rullere med én kanal til kontinuerlig slange
- 114DV flip-top enkeltkanals pumpehoved til kontinuerlig slange
- 400D1 enkeltkanals pumpehoved til kontinuerlig slange
- 400DM2 dobbeltkanals pumpehoved til manifoldslange
- 400DM3 tre-kanals pumpehoved til manifoldslange
Spezifikation
Spezifikation
| Kontroltype | Digital variabel hastighed |
| Display Type | LED |
| Bedømmelse af kabinet | IP31 |
| Flowhastighed | 0,003 til 54 ml/min. |
| Maksimalt tryk | 30 psi |
| Motorhastighed | 0,1 til 32 rpm |
| Model- | 120S |
| Pumpehoved | 102R |
| Spænding | 90/264 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?