Få mere at vide
Watson-Marlow Pumps 120-serie drev med pumpehoved
Motorhastighed:
0,1 til 100 omdr./min.
0,1 til 200 rpm
0,1 til 32 rpm
10 omdr./min.
17 omdr./min.
220 omdr./min.
31 omdr./min.
52 omdr./min.
Pumpehoved:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Model-:
120F
120S
120U
Beskrivelse
101-seriens pumper er små og stabelbare laboratoriepumper til håndtering af værdifulde og sarte væsker uden forurening. Spar værdifuld plads i renrum, LAF og biosikkerhedsskabe.
- 100-serien er en ideel pumpe til at maksimere udbyttet i fermenterings- og cellekulturapplikationer.
- Ultra-kompakt og stabelbar til flere foderstoffer såsom pH-kontrol, antiskum, næringsstof og buffertilsætning, 120 tilbyder den ideelle kombination af størrelse og teknologi til at optimere din proces.
- 100-seriens pumpe er velegnet til engangssystemer.
- Fejlfrit rørskift tager kun få sekunder.
- Biofarmaceutiske processer kræver nøjagtig og gentagelig pumpning, der er nem at validere.
- Med et hastighedsområde på 2.000:1 leverer 100-seriens pumpe den fleksibilitet og renhed, der er så afgørende for lægemiddelforsøg.
- En tastaturlås sikrer dine pumpeparametre for ensartet og gentagelig præstation .
- 120R pumpehoved med to rullere med én kanal til kontinuerlig slange
- 114DV flip-top enkeltkanals pumpehoved til kontinuerlig slange
- 400D1 enkeltkanals pumpehoved til kontinuerlig slange
- 400DM2 dobbeltkanals pumpehoved til manifoldslange
- 400DM3 tre-kanals pumpehoved til manifoldslange
Tekniske data
Tekniske data
| Kontroltype | Digital variabel hastighed |
| Display Type | LED |
| Bedømmelse af kabinet | IP31 |
| Flowhastighed | 0,001 til 120 ml/min. |
| Maksimalt tryk | 30 psi |
| Motorhastighed | 0,1 til 200 rpm |
| Model- | 120U |
| Pumpehoved | 400D1 |
| Spænding | 90/264 V |