Få mere at vide
Gilac™ 120 L stangposeholder med låg
Artikelnummer. 17978751
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Rød
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17978751 Rød
17928721 Grøn
17948721 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17978751 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G631024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1349.25 DKK
    974.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 374.77 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
120 L stangposeholder med låg er udstyret med 2 hjul for at gøre den nemmere at flytte.
  • Når den betjenes manuelt, forbliver låget åbent af sig selv.
  • Kan også åbnes og lukkes normalt med pedalen.
  • Pedalen forhindrer også forurening.
  • Stangtaskeholder udstyret med 2 hjul for at gøre den lettere at flytte.
  • 2 ekstra hjul fås som ekstraudstyr.
  • Tasken er meget nem at tage af og sætte tilbage.
  • Det lige håndtag på bagsiden gør, at den kan passe mod væggen.
  • Låg fås i 5 farver, velegnet til selektiv sortering.
  • Stangposeholder med gult låg leveres i 2 pakker (1 pakke til stangposeholderen, 1 pakke til låget).
  • Stangposeholder leveres til montering.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Miljø med affaldsindsamling nødvendig
Til brug med (udstyr) Standard 120 L affaldspose
Inkluderer Taskeholder
Materiale HDPE
Størrelse 120 L
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Produkttype Taskeholder
Bredde (metrisk) 500 mm