Få mere at vide
Gilac™ 120 L Stang Taskeholder med Gilactiv™ Blå låg
Artikelnummer. 17958531
Skift visning
Bredde (metrisk):
500 mm
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17958531 500 mm
1 options
Artikelnummer. 17958531 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G631090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1576.73 DKK
    1072.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 503.84 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
120 L Stang Taskeholder med Gilactiv™ Blå låg er behandlet med det eksklusive Sanitized™ teknologi, som beskytter lågets overflade mod vira og bakterier.
  • Dokumenteret antibakteriel og antiviral effektivitet på lågets overflade for et bredt spektrum af bakterier, herunder HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denne artikel indeholder et biocidholdigt produkt med det aktive stof: Sølvfosfatglas.
  • Test udført af et EU-godkendt fransk uafhængigt laboratorium viste, at 98,6 % af virussen blev udslettet efter en to timers periode.
  • Vælge Gilactiv™ øget beskyttelse.
  • Testresultater tilgængelige på anmodning.
  • Når den betjenes manuelt, forbliver låget åbent af sig selv.
  • Kan også åbnes og lukkes normalt med pedalen.
    • Pedalen forhindrer også forurening.
  • Stangtaskeholder udstyret med 2 hjul for at gøre den lettere at flytte.
    • 2 ekstra hjul fås som ekstraudstyr.
  • Tasken er meget nem at tage af og sætte tilbage.
  • Det lige håndtag på bagsiden gør, at den kan passe mod væggen.
  • Låg fås i PP, i 5 farver, velegnet til selektiv sortering.
  • Stangposeholder leveres til montering.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Miljø med affaldsindsamling nødvendig
Til brug med (udstyr) Standard 120 L affaldspose
Inkluderer Taskeholder
Materiale HDPE
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Produkttype Taskeholder
Bredde (metrisk) 500 mm