Få mere at vide
Gilac™ 120 L stangposeholder
Artikelnummer. 15942884
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
15942884 Hvid
15932884 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15942884 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G619041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.45 DKK
    974.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 401.05 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
120 L stangposeholder med låg. Når den betjenes manuelt, forbliver låget åbent af sig selv.
  • 120 L stangposeholder med låg
  • Når den betjenes manuelt, forbliver låget åbent af sig selv
  • Kan også åbnes og lukkes normalt med pedalen
  • Pedalen forhindrer også forurening
  • Stangtaskeholder udstyret med 2 hjul for at gøre den lettere at flytte. 2 ekstra hjul fås som ekstraudstyr
  • Tasken er meget nem at tage af og sætte tilbage
  • Det lige håndtag på bagsiden gør, at den kan passe mod væggen
  • Låg fås i 5 farver, velegnet til selektiv sortering
  • Stangposeholder med låg leveres i 2 pakker (1 pakke til stangposeholderen, 1 pakke til låget)
  • Stangposeholder leveres til montering
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Bindeposer
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 640 x 500 x 970 mm
Længde (engelsk) 2.1 ft.
Bredde (engelsk) 1.6 ft.
Højde (engelsk) 3.2 ft.
Højde (metrisk) 970 mm
Vægt (engelsk) 13.9 lb.
Vægt (metrisk) 6.3 kg
Produkttype Taskeholder
Kapacitet (metrisk) 120 L
Længde (metrisk) 640 mm
Bredde (metrisk) 500 mm