Få mere at vide
Globe Scientific 12 x 75mm Culture Tubes
Beskrivelse
- Polypropylene tubes with round bottoms without rim
- 5mL capacity
- Dual position snap caps (not attached)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Test Tube |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Dobbeltpositions-snap cap (umonteret) |
| Farve | Neutral |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |