Beskrivelse
- Brug indsatser i hængende eller stående stilling
- Til 12-brøndstallerkener eller kulturretter
- Opnå ensartet og kontrolleret cellevækst på grund af overfladebehandling, uden belægninger
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 12-brønds indsats 2i1, PET-membran 0,4μ m, Multipack |
| Materiale | PET |
| Porestørrelse | 0,4μ m |
| nr. pr. pakke | 4 x 9 |
| Sterilitet | Steril |
| Antal Wells | 12 |