Få mere at vide
BRAND™ 12-brønds indsats 2i1, PC-membran
Shop alle Brand produkter
                                Porestørrelse:
                                0,4μ m
                                8μ m
                                nr. pr. pakke:
                                4 x 9
                                48 x 1
                                Pakningsstørrelse: 
                                Pakke med 36
                                Pakke med 48
                    Beskrivelse
- Brug indsatser i hængende eller stående stilling
- Til 12-brøndstallerkener eller kulturretter
- Opnå ensartet og kontrolleret cellevækst på grund af overfladebehandling, uden belægninger
            Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 12-brønds indsats 2i1, PC-membran 0.4μ m | 
| Materiale | Polycarbonat | 
| Porestørrelse | 0,4μ m | 
| nr. pr. pakke | 48 x 1 | 
| Sterilitet | Steril | 
| Antal Wells | 12 | 
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			BRAND™ 12-brønds indsats 2i1, PC-membran > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion