Få mere at vide
BRAND™ 12-brønds indsats 2i1, PC-membran
Shop alle Brand produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
8μ m
nr. pr. pakke:
4 x 9
48 x 1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Pakke med 48
Beskrivelse
- Brug indsatser i hængende eller stående stilling
- Til 12-brøndstallerkener eller kulturretter
- Opnå ensartet og kontrolleret cellevækst på grund af overfladebehandling, uden belægninger
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 12-brønds indsats 2i1, PC-membran 8μ m |
| Materiale | Polycarbonat |
| Porestørrelse | 8μ m |
| nr. pr. pakke | 48 x 1 |
| Sterilitet | Steril |
| Antal Wells | 12 |