Få mere at vide
BRAND™ 12-brønds indsats 2i1, PC-membran
Artikelnummer. 16144957 Shop alle Brand produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
8μ m
nr. pr. pakke:
4 x 9
48 x 1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Pakke med 48
Artikelnummer. 16144957
Brand: BRAND™ 782720
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De cellGrade™ plus overflade af membranerne sikrer fremragende cellevedhæftning og vækst. De meget transparente membraner giver dig god synlighed af dine cellekulturer, og den høje poretæthed bidrager til god permeabilitet.
  • Brug indsatser i hængende eller stående stilling
  • Til 12-brøndstallerkener eller kulturretter
  • Opnå ensartet og kontrolleret cellevækst på grund af overfladebehandling, uden belægninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 12-brønds indsats 2i1, PC-membran 0.4μ m
Materiale Polycarbonat
Porestørrelse 0,4μ m
nr. pr. pakke 48 x 1
Sterilitet Steril
Antal Wells 12