Få mere at vide
Fisherbrand™ 12-volt Sprout™ Strømadapter
Artikelnummer. 15827944 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Sprout™ Mini Centrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15827944 Sprout™ Mini Centrifuge Hver
1 options
Artikelnummer. 15827944
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En adapter til Sprout Mini Centrifuge.
  • 12 volt
  • Muliggør en bekvem måde at spinne ned og forberede prøver uden for et konventionelt laboratoriemiljø
Tekniske data
Type Microcentrifuge Tube Adapter
Til brug med (udstyr) Sprout™ Mini Centrifuge
Oversigt 12V