Få mere at vide
12-tungstophosphathydrat, reagenskvalitet
Beskrivelse
12-Tungstophosphathydrat bruges i histologi som en komponent til farvning af celleprøver. Det binder til fibrin, kollagen og fibre i bindevæv. Det bruges også til at erstatte anionerne af farvestoffer fra disse materialer. I opløsning fungerer det som en homogen katalysator og involveret i hydrolysen af propen for at give 2-propanol. Det er understøttet af aluminiumoxid og silica og fungerer som en heterogen katalysator involveret i dehydreringen af 2-propanol til propen og methanol til carbonhydrider. I analytisk kemi bruges det til at udfælde proteiner og betegnes som universel udfældningsmiddel for polære proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Tungstophosphate hydrate |
| Smeltepunkt | 95 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Fugtig & lysfølsom |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dichlorethan, acetonitril, eddikesyre og ioniske væsker. |
| IUPAC navn | phosphorsyre dodecakis(trioxotungsten) hydrat |
| Formel vægt | 2880.20 (Vandfri) |
| Vis mere |