Få mere at vide
12-tungstophosphathydrat, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11351868
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351868 250 g 250g
11361868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011827.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 12501-23-4 | H5O41PW12 | 2880,20 g/mol
12-Tungstophosphathydrat bruges i histologi som en komponent til farvning af celleprøver. Det binder til fibrin, kollagen og fibre i bindevæv. Det bruges også til at erstatte anionerne af farvestoffer fra disse materialer. I opløsning fungerer det som en homogen katalysator og involveret i hydrolysen af propen for at give 2-propanol. Det er understøttet af aluminiumoxid og silica og fungerer som en heterogen katalysator involveret i dehydreringen af 2-propanol til propen og methanol til carbonhydrider. I analytisk kemi bruges det til at udfælde proteiner og betegnes som universel udfældningsmiddel for polære proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12501-23-4
Molekylær formel H5O41PW12
Molekylvægt (g/mol) 2880.20
MDL nummer MFCD00011342
InChI nøgle AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
SMIL O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Tungstophosphate hydrate
Smeltepunkt 95 °C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dichlorethan, acetonitril, eddikesyre og ioniske væsker.
IUPAC navn phosphorsyre;trioxotungsten;hydrat
Formel vægt 2880.20 (Vandfri)
Grad Reagens
Følsomhed Fugtig & lysfølsom