missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

12-Tricosanone, TRC

Artikelnummer. 30455688
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455688 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT54090010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 12-Tricosanone
CAS 540-09-0
Molekylær formel C23H46O
Mængde 10 g
Synonym Diundecyl Ketone, Laurone, NSC 2200, Undecyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C23H46O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(24)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC
IUPAC navn tricosan-12-one
Molekylvægt (g/mol) 338.61
Formel vægt 338.3549
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.