missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
12-Tricosanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Tricosanone |
| CAS | 540-09-0 |
| Molekylær formel | C23H46O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Diundecyl Ketone, Laurone, NSC 2200, Undecyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H46O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(24)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | tricosan-12-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.61 |
| Formel vægt | 338.3549 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?