Få mere at vide
12-(t-Boc-amino)-1-dodecyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-(t-Boc-amino)-1-dodecyl Bromide |
| CAS | 887353-35-7 |
| Molekylær formel | C17 H34 Br N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34BrNO2/c1-17(2,3)21-16(20)19-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-18/h4-15H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(12-bromododecyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.36 |
| Formel vægt | 363.1773 |