missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

12-(t-Boc-amino)-1-dodecyl Bromide, TRC

Artikelnummer. 30336907
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336907 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB618050100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 12-(t-Boc-amino)-1-dodecyl Bromide
CAS 887353-35-7
Molekylær formel C17 H34 Br N O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H34BrNO2/c1-17(2,3)21-16(20)19-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-18/h4-15H2,1-3H3,(H,19,20)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn tert-butyl N-(12-bromododecyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 364.36
Formel vægt 363.1773
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.