Få mere at vide
12-(t-Boc-amino)-1-dodecanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-(t-Boc-amino)-1-dodecanol |
| CAS | 67341-03-1 |
| Molekylær formel | C17 H35 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-(12-hydroxydodecyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (12-hydroxydodecyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 12-(t-Boc-amino)-1-dodecanol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H35NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-19/h19H,4-15H2,1-3H3,(H,18,20) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(12-hydroxydodecyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.46 |
| Formel vægt | 301.2617 |