Få mere at vide
Labconco™ Tørrekammer til FreeZone™ Frysetørre systemer, PTFE-belagt
Artikelnummer. 15968132 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Antal havne:
12
16
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal havne
15968132 16
15954650 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15968132 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7522901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30870.00 DKK
    26341.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 4528.05 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Tørrekammer med korrosionsbestandigt indre til brug på FreeZone™ Frysetørrere.
  • Tørrekammer lavet af type 304 rustfrit stål med korrosionsbestandigt PTFE-belagt indre
  • Inkluderer akryllåg med neoprenpakning, låsestift og neoprenventiler med støbte plastikknopper til 1/2'' og 3/4'' adaptere
  • Til brug med FreeZone™ 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 eller 18 liters frysetørrere
Tekniske data
Type Tørrekammer
Antal hylder 0
Materiale PTFE-belagt rustfrit stål
Antal havne 16
Til brug med (applikation) At tilvejebringe et middel til at fastgøre kolber til frysetørt system eller indeholde prøver i bulk
Til brug med (udstyr) FreeZone™ Frysetørrere
Diameter (engelsk) 13 tommer
Højde (engelsk) 13 tommer
Forsendelsesvægt (engelsk) 21 lb.
Vægt (engelsk) 20 lb.