Få mere at vide
Megro™ 12-lags blå sengeunderlag, 40 x 60 cm
Artikelnummer. 15839676
Skift visning
Dimensioner (L x B):
40 x 60 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
15839676 40 x 60 cm
1 options
Artikelnummer. 15839676 Leverandør Megro™ Leverandørnr. MEG178604
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Med en kerne lavet af genbrugscellulose med høj sugeevne til at indeholde væsker.
  • Helt rundt lukket
  • Fuldt omfattende/hudvenlig/rivfast fleecebetræk på oversiden
  • Anti-skridning og vandtæt folie underside
  • Sammenfoldet og klar til brug
  • Leveres 200 til en pakke
Tekniske data
Produkttype Underpude
Farve Blå
Bagsidemateriale Folie
Toparkmateriale Fleece
Dimensioner (L x B) 40 x 60 cm
Format Foldet
Til brug med (applikation) Holder sengetøjet tørt
Ply 12-ply
Mængde 200/Pk.
Vægt (metrisk) 65 g