Få mere at vide
Thermo Scientific™ 12-pladser svingende spand Microliter Rotor med dæksel
Artikelnummer. 10464472 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
12 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
10464472 12 x 1,5/2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10464472 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007592
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Sorvall Primo og Primo R Centrifuger.
  • Høj RCF på 16.438 xg
  • Adskillelse af flydende flerfasesystemer
  • Centrifugering af filtreringsenheder
  • Tæthedsgradient-separation af celler/celleorganeller
  • Semi-præparativ centrifugering af proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Svingende spand Microliter Rotor
Volumen 12 x 1,5/2 ml
Maks. RCF 16,438 x g
Maks. Hastighed 13,000 rpm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Primo R Centrifuge