Få mere at vide
12-Molybdofosforsyrehydrat, Mo >47,5%
Artikelnummer. 11392787
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392787 25 g 25g
11302797 100 g 100g
11312797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15827.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825,40 g/mol
12-Molybdophosphorsyrehydrat bruges som en forløber for hybride organisk-uorganiske baserede molekylære batterier med anvendelse som kation-indsættelseselektrode. Det finder anvendelse som et analytisk reagens i tyndtlagskromatografi til farvning af phenoler, carbonhydridvoks, alkaloider og steroider. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af katalysatorer til nitrering af aromatiske forbindelser, stærkt dispergerede MoOx/CNT'er (carbon nanorør) som en støtte for Pt-katalysatorer og forankret Wilkinson-katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
12-Molybdophosphorsyrehydrat bruges som en forløber for hybride organisk-uorganiske baserede molekylære batterier med anvendelse som kation-indsættelseselektrode. Det finder anvendelse som et analytisk reagens i tyndtlagskromatografi til farvning af phenoler, carbonhydridvoks, alkaloider og steroider. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af katalysatorer til nitrering af aromatiske forbindelser, stærkt dispergerede MoOx/CNT'er (carbon nanorør) som en støtte for Pt-katalysatorer og forankret Wilkinson-katalysator.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethanol og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med organiske materialer og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51429-74-4
Molekylær formel H3Mo12O40P
Molekylvægt (g/mol) 1825.40
MDL nummer MFCD00149913
InChI nøgle FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Molybdophosphoric acid
IUPAC navn phosphorsyre dodecamolybdæn hexatriacontaoxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Smeltepunkt 78 °C til 90 °C
Tæthed 3.15
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter Mo> 47,5 %
Mængde 25 g
FN nummer UN3085
Merck Index 14,7342
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og æter.
Formel vægt 1825.25 (Vandfri)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphomolybdic acid