Få mere at vide
12-Molybdofosforsyrehydrat, ACS
Artikelnummer. 11448670
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448670 100 g 100g
11468670 5 g 5g
11438670 25 g 25g
11458670 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11448670 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 056166.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825,40 g/mol
12-Molybdophosphorsyrehydrat bruges som en forløber for hybride organisk-uorganiske baserede molekylære batterier med anvendelse som kation-indsættelseselektrode. Det finder anvendelse som et analytisk reagens i tyndtlagskromatografi til farvning af phenoler, carbonhydridvoks, alkaloider og steroider. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af katalysatorer til nitrering af aromatiske forbindelser, stærkt dispergerede MoOx/CNT'er (carbon nanorør) som en støtte for Pt-katalysatorer og forankret Wilkinson-katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51429-74-4
Molekylær formel H3Mo12O40P
Molekylvægt (g/mol) 1825.40
MDL nummer MFCD00149913
InChI nøgle FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphomolybdic acid
IUPAC navn phosphorsyre dodecamolybdæn hexatriacontaoxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Farve Gul
Smeltepunkt 78 °C til 90 °C
Tæthed 3.15
Lugt Lugtfri
Følsomhed Fugtfølsom
Mængde 100 g
Fysisk form Granuler
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og æter.
Formel vægt 1825.25 (Vandfri)
Grad ACS