missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

12-Methyltridecanal, TRC

Artikelnummer. 30481960
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481960 1 g
30466504 10 g
30480022 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481960 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3311601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75853-49-5
Molekylær formel C14 H28 O
Molekylvægt (g/mol) 212.37
IUPAC navn 12-methyltridecanal
SMIL CC(C)CCCCCCCCCCC=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 12-Methyltridecanal
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H28O/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15/h13-14H,3-12H2,1-2H3
Formel vægt 212.214
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.