Få mere at vide
12-Mercaptododecylphosphonsyre, 95%
Artikelnummer. 15456867
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456867 250 mg 250mg
15446867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33969.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 159239-33-5 | C12H27O3PS | 282,38 g/mol
Anvendelse til udvinding af tungmetaller. Nylige værker med anvendelse af phosphonsyre PA) molekyler har vist evnen af 12-mercaptododecylphosphonsyre (MDPA) til at styrke bindingen mellem Au og TiO 2 , hvilket fører til en stigning i h K.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendelse til udvinding af tungmetaller. Nylige værker med anvendelse af phosphonsyre PA) molekyler har vist evnen af 12-mercaptododecylphosphonsyre (MDPA) til at styrke bindingen mellem Au og TiO 2 , hvilket fører til en stigning i h K.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159239-33-5
Molekylær formel C12H27O3PS
Molekylvægt (g/mol) 282.38
MDL nummer MFCD11046116
InChI nøgle PVIUMTORLYKRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 12-mercaptododecylphosphonic acid, 12-sulfanyldodecyl phosphonic acid
PubChem CID 45158994
IUPAC navn 12-sulfanyldodecylphosphonsyre
SMIL OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Mercaptododecylphosphonic acid
Smeltepunkt 94 °C til 96 °C
Lineær formel HS(CH2)12P(O)(OH)2
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 282.38
Procent renhed 95%