missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
12-Ketoursodeoxycholic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Ketoursodeoxycholic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-19,22,25-26H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 406.2719 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?