Få mere at vide
12-Ketostearic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Ketostearic Acid Sodium Salt |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O3.Na/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21;/h2-16H2,1H3,(H,20,21);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 320.2327 |