Få mere at vide
12-Hydroxystearic acid, 95%
Artikelnummer. 11430101
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430101 25 g 25g
11410101 1 g 1g
11420101 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430101 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044810.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-14-9 | C18H36O3 | 300.483 g/mol
12-Hydroxystearinsyre bruges i kosmetik, voksblandinger, kraftigt fedt, polermiddel, blæk og smelteklæbemidler, som smøremiddel til naturlige og syntetiske gummier og som kilde til industrielle oleokemikalier. Det bruges også som mellemprodukt i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-14-9
Molekylær formel C18H36O3
Molekylvægt (g/mol) 300.483
MDL nummer MFCD00004592
InChI nøgle ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 12-hydroxystearic acid, octadecanoic acid, 12-hydroxy, harwax a, cerit fac 3, hydrofol acid 200, dl-12-hydroxystearic acid, ceroxin gl, barolub fto, loxiol g 21, stearic acid, 12-hydroxy
PubChem CID 7789
ChEBI CHEBI:85208
IUPAC navn 12-hydroxyoctadecansyre
SMIL CCCCCCC(CCCCCCCCCCC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Hydroxystearic acid
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Farve Hvid
Lineær formel CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 1726730
Opløselighedsinformation Soluble in ether,alcohol and chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 300.48
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk