Få mere at vide
12-Hydroxy Irinotecan (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-hydroxy Irinotecan |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H38N4O7/c1-3-21-22-16-20(44-32(41)36-14-10-19(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-25(22)34-28-26-17-24-23(18-43-31(40)33(24,42)4-2)29(38)37(26)30(39)27(21)28/h8-9,16-17,19,30,39,42H,3-7,10-15,18H2,1-2H3/t30?,33-/m0/s1 |
| Formel vægt | 602.274 |