Få mere at vide
Hamilton™ 12 gauge, Metal Hub-nål, tilpasset længde (0,375 til 12 tommer), punkttype 5 eller AS 6/PK
Artikelnummer. 12336369
Skift visning
Nålemåler:
12 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Nålemåler unitSize
12336369 12 G Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 12336369 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 775103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Metalnav (nikkelbelagt messing) nåle kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik. Nålene er 304 rustfrit stål. Standard nålængde er 2 tommer. / 51 mm. Metal hub (N) nåle fås i praktiske seks pakker. Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige. Disse nåle fås fra 10 - 33 gauge.
Specifikationsark
  • Måler– 12 gauge
  • Point stil– 5 eller AS
  • Nål længde– Brugerdefineret nålængde
  • Autoklaverbar– Ja
  • Salgsmængde– 6 nåle pr pakke
  • Hub– Metal (N)
Tekniske data
Nålemåler 12 G
Produkttype Metal Hub-nåle