Få mere at vide
Hamilton 12 gauge fyldrør, stump
Artikelnummer. 31257796
Skift visning
Længde (engelsk):
48 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
31257796 48 tommer
1 options
Artikelnummer. 31257796 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10106148
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Længde 1219 mm rør med 12 gauge designet til pålidelig væskeoverførsel. Har butte ender for ensartet og kontrolleret fyldning.
  • 12-gauge Fill Tubing Assembly (PN: 10106148) designet til pålidelig væskeoverførsel
  • Inkluderer en præcisionsbearbejdet 0,25 tommer - 28 (UNF) PEEK tilpasning til sikre forbindelser
  • Leveres med 48 tommer (1.219 mm) 12-gauge FEP-rør
  • Rørdimensioner: 0,117 tommer O.D. x 0,085 tommer ID. (2,972 mm O.D. x 2,159 mm ID)
  • Udstyret med spændingsaflastningsfjedre(r) for at forbedre holdbarheden og reducere belastningen på rørene
  • Har en stump ende for nem indsættelse i et væskereservoir
Tekniske data
Produkttype Slanger til pumper
Længde (engelsk) 48 tommer