Få mere at vide
Hamilton 12 gauge dispenserrør, tilspidset
Artikelnummer. 31257800
Skift visning
Længde (engelsk):
54 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
31257800 54 tommer
1 options
Artikelnummer. 31257800 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10106149
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lang 1372 mm rør med 12 gauge designet til præcis væskehåndtering. Har tilspidsede ender for kontrolleret og effektiv dosering.
  • 12-gauge doseringsrørssamling (PN: 10106149) designet til præcis væskedosering
  • Inkluderer en præcisionsbearbejdet 0,25 tommer - 28 (UNF) PEEK tilpasning til sikre forbindelser
  • Leveres med 54 tommer (1.372 mm) 12-gauge FEP-rør
  • Rørdimensioner: 0,117 tommer O.D. x 0,085 tommer ID. (2,972 mm O.D. x 2,159 mm ID)
  • Udstyret med spændingsaflastningsfjedre(r) for at forbedre holdbarheden og reducere belastningen på rørene
  • Har en tilspidset spids for at optimere doseringsnøjagtigheden
Tekniske data
Produkttype Slanger til pumper
Længde (engelsk) 54 tommer