Få mere at vide
12-Deoxy Roxithromycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Deoxy Roxithromycin |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C41H76N2O14/c1-15-30-24(4)33(44)25(5)32(42-52-21-51-17-16-49-13)22(2)19-40(9,48)37(57-39-34(45)29(43(11)12)18-23(3)53-39)26(6)35(27(7)38(47)55-30)56-31-20-41(10,50-14)36(46)28(8)54-31/h22-31,33-37,39,44-46,48H,15-21H2,1-14H3/b42-32+/t22-,23?,24+,25+,26+,27-,28?,29?,30-,31?,33+,34?,35+,36?,37-,39?,40-,41?/m1/s1 |