Få mere at vide
12-Crown-4, TRC
Artikelnummer. 30352285
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30352285 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30352285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC790010100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Crown-4
CAS 294-93-9
Molekylær formel C8H16O4
Mængde 100 mg
Synonym 12-Crown-4-ether12C4Ethylene oxide cyclic tetramer
InChI formel InChI=1S/C8H16O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h1-8H2
SMIL C1COCCOCCOCCO1
IUPAC navn 1,4,7,10-tetraoxacyclododekan
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Formel vægt 176.1049