Få mere at vide
BRAND™ 12 kolonne reagensbeholder med pyramideformet base
Artikelnummer. 17811252 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17811252 12 mL
1 options
Artikelnummer. 17811252 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 701442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 DKK
    1382.59 DKK / Pakke med 10
    Spare 77.41 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Reagensbeholder til brug i automatisering.
  • Til brug med Liquid Handling Station pipetteringsrobot
  • BIO-CERT™ Certificeret kvalitet: Fri for DNA, RNase, DNase og pyrogener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
Kanaler 12