missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
12-Chlorodehydroabietic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Chlorodehydroabietic Acid |
| CAS | 65310-45-4 |
| Molekylær formel | C20 H27 Cl O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27ClO2/c1-12(2)14-10-13-6-7-17-19(3,15(13)11-16(14)21)8-5-9-20(17,4)18(22)23/h10-12,17H,5-9H2,1-4H3,(H,22,23)/t17-,19-,20-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1cc2CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]3(C)c2cc1Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | (1R,4aS,10aR)-6-chloro-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthrene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.88 |
| Formel vægt | 334.17 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?