Få mere at vide
12-Chloro-5-dodecyne, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11415596
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415596 25 g 25g
11405596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20730.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42513-36-0
Molekylær formel C12H21Cl
Molekylvægt (g/mol) 200.75
MDL nummer MFCD00464356
InChI nøgle DJJGBABLSKSRGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 12-chloro-5-dodecyne, 5-dodecyne, 12-chloro, 1-chloro-7-dodecyne, 12-chloranyldodec-5-yne, 12-chloro-dodec-5-yne, acmc-1ao5f, n-butyl 6-chlorohexyl acetylene
PubChem CID 123509
IUPAC navn 12-chlorododec-5-yne
SMIL CCCCC#CCCCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Chloro-5-dodecyne
Mængde 25 g
Formel vægt 198.74
Procent renhed 98%