missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

12-Bromododecanenitrile, TRC

Artikelnummer. 30332792
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332792 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686543250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 12-Bromododecanenitrile
CAS 54863-47-7
Molekylær formel C12H22BrN
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2
SMIL BrCCCCCCCCCCCC#N
IUPAC navn 12-bromododecanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 260.21
Formel vægt 259.0936
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.