missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

12-Bromo-1-dodecanol, TRC

Artikelnummer. 30332548
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332548 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6842221G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 12-Bromo-1-dodecanol
CAS 3344-77-2
Molekylær formel C12H25BrO
Mængde 1 g
Synonym 1-Bromo-12-dodecanol
InChI formel InChI=1S/C12H25BrO/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h14H,1-12H2
SMIL OCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 12-bromododecan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 265.23
Formel vægt 264.1089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.