missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
12-Bromo-1-aminododecane, Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Bromo-1-aminododecane, Hydrobromide |
| CAS | 14502-45-5 |
| Molekylær formel | C12 H26 Br N . Br H |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26BrN.BrH/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14;/h1-12,14H2;1H |
| SMIL | Br.NCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 12-bromododecan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.16 |
| Formel vægt | 343.051 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?