Få mere at vide
12-azidododecylfosfonsyre, 95%
Artikelnummer. 15426647
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426647 250 mg 250mg
15416647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33784.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 721457-32-5 | C12H26N3O3P | 291,332 g/mol
Dette koblingsmiddel reagerer specifikt med alkynfunktioner til dannelse af den tilsvarende 1,2,3-triazol via en kobberfri 1,3-dipolær cycloaddition.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dette koblingsmiddel reagerer specifikt
med alkynfunktioner og danner den tilsvarende 1,2,3-triazol via en kobberfri 1,3-dipolær cycloaddition.
Bemærkninger
Opbevares i køleskab. Beskyt mod varme. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 721457-32-5
Molekylær formel C12H26N3O3P
Molekylvægt (g/mol) 291.332
MDL nummer MFCD17012690
InChI nøgle WHRLXOVKIALVOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 97638952
IUPAC navn 12-azidododecylphosphonsyre
SMIL C(CCCCCCP(=O)(O)O)CCCCCN=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-Azidododecylphosphonic acid
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Lineær formel N3(CH2)12P(O)(OH)2
Mængde 250 mg
Formel vægt 291.33
Procent renhed 95%