Få mere at vide
12-Aminododecyl Methanethiosulfonate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Aminododecyl Methanethiosulfonate Hydrochloride |
| CAS | 1246816-18-1 |
| Molekylær formel | C13H30ClNO2S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H29NO2S2.ClH/c1-18(15,16)17-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14;/h2-14H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CS(=O)(=O)SCCCCCCCCCCCCN |
| IUPAC navn | 12-methylsulfonylsulfanyldodecan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.97 |
| Formel vægt | 331.1406 |