Få mere at vide
12-Amino Minocycline (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Amino Minocycline |
| CAS | 864073-42-7 |
| Molekylær formel | C23 H28 N4 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Naphthacenecarboxamide, 12-amino-4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12a-trihydroxy-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)-, (4S,4aS,5aR,12aS)-12-Amino-4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12a-trihydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 12-Aminominocycline, Minocycline Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N4O6/c1-26(2)12-5-6-13(28)15-10(12)7-9-8-11-17(27(3)4)19(30)16(22(25)32)21(31)23(11,33)20(24)14(9)18(15)29/h5-6,9,11,17,28,30,33H,7-8,24H2,1-4H3,(H2,25,32)/t9-,11-,17-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(N)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)N(C)C |
| IUPAC navn | (4S,4aS,5aR,12aS)-12-amino-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12a-trihydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.49 |
| Formel vægt | 456.2009 |