Få mere at vide
Fisherbrand™ 12,9 mm Septum til SCHOTT skruelåg
Artikelnummer. 11884950 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Fløde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve unitSize
11884950 Beige, Fløde Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11884950
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • Til brug med SCHOTT skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Beige, Fløde
Diameter (metrisk) Udvendig 12.9 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm